missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Nitro-N-(1-phenylethyl)benzenesulfonamide, 97%

183.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 295361-05-6
Fórmula molecular C14H14N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 306.34
Número MDL MFCD00996266
InChI Key ZHYXXNPABNYAJK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-nitro-n-1-phenylethyl benzenesulfonamide, zhyxxnpabnyajk-uhfffaoysa-n, cambridge id 5352034, 2-nitrophenyl sulfonyl phenylethyl amine, n-alpha-methylbenzyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 2-nitro-n-1-phenyl-ethyl-benzenesulfonamide, 2-nitro-n-1-phenylethyl benzenesulfonamide #, 2-nitro-n-1-phenylethyl benzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-nitro-n-1-phenylethyl, n-alpha-methylbenzyl-2-nitrobenzenesulfonamide
PubChem CID 604309
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15475926 SDS Alfa Aesar™
H60659.MD
250mg 183.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
 
15447138 SDS Alfa Aesar™
H60659.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

295361-05-6
306.34
ZHYXXNPABNYAJK-UHFFFAOYNA-N
604309
C14H14N2O4S
MFCD00996266
2-nitro-n-1-phenylethyl benzenesulfonamide, zhyxxnpabnyajk-uhfffaoysa-n, cambridge id 5352034, 2-nitrophenyl sulfonyl phenylethyl amine, n-alpha-methylbenzyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 2-nitro-n-1-phenyl-ethyl-benzenesulfonamide, 2-nitro-n-1-phenylethyl benzenesulfonamide #, 2-nitro-n-1-phenylethyl benzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-nitro-n-1-phenylethyl, n-alpha-methylbenzyl-2-nitrobenzenesulfonamide

Especificaciones

2-Nitro-N-(1-phenylethyl)benzenesulfonamide
250mg
C14H14N2O4S
2-nitro-n-1-phenylethyl benzenesulfonamide, zhyxxnpabnyajk-uhfffaoysa-n, cambridge id 5352034, 2-nitrophenyl sulfonyl phenylethyl amine, n-alpha-methylbenzyl-2-nitrobenzenesulfonamide, 2-nitro-n-1-phenyl-ethyl-benzenesulfonamide, 2-nitro-n-1-phenylethyl benzenesulfonamide #, 2-nitro-n-1-phenylethyl benzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-nitro-n-1-phenylethyl, n-alpha-methylbenzyl-2-nitrobenzenesulfonamide
306.34
306.34
97%
Brown
295361-05-6
MFCD00996266
ZHYXXNPABNYAJK-UHFFFAOYNA-N
604309
Solid