Learn More
Alfa Aesar™ 2-Nitro-9-fluorenone, 99%
Marca:  Alfa Aesar™ H55699.06
Detalles adicionales : CAS : 3096-52-4 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492018
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
3096-52-4
225.203
AJEAHBZZHSLIQP-UHFFFAOYSA-N
18356
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(C2=O)C=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
C13H7NO3
MFCD00001152
2-nitro-9h-fluoren-9-one, 2-nitro-9-fluorenone, 2-nitrofluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2-nitro, ccris 2540, 9-fluorenone, 2-nitro, 4-07-00-01636 beilstein handbook reference, 2-nitro-9h-fluoren-9-one #
2-nitrofluoren-9-one
Especificaciones
2-Nitro-9-fluorenone
5g
C13H7NO3
2-nitro-9h-fluoren-9-one, 2-nitro-9-fluorenone, 2-nitrofluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2-nitro, ccris 2540, 9-fluorenone, 2-nitro, 4-07-00-01636 beilstein handbook reference, 2-nitro-9h-fluoren-9-one #
C1=CC=C2C(=C1)C3=C(C2=O)C=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
225.203
225.2
99%
222°C to 223°C
3096-52-4
MFCD00001152
AJEAHBZZHSLIQP-UHFFFAOYSA-N
2-nitrofluoren-9-one
18356
Solid
Videos
SDS Documentos