Learn More
Alfa Aesar™ 2-Naphthyl sulfate potassium salt, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ 044061.03
Detalles adicionales : CAS : 1733-89-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315138
  • 108.00€ / 1 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
1733-89-7
263.328
KPQVGLIXPMOHMI-UHFFFAOYSA-N
24186395
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OS(=O)(=O)O.[K]
C10H8KO4S
MFCD00004059
2-naphthyl hydrogen sulfate
naphthalen-2-yl hydrogen sulfate;potassium
Especificación
2-Naphthyl sulfate potassium salt
1g
C10H8KO4S
2-naphthyl hydrogen sulfate
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OS(=O)(=O)O.[K]
263.328
262.33
98%
>300°C
1733-89-7
MFCD00004059
KPQVGLIXPMOHMI-UHFFFAOYSA-N
naphthalen-2-yl hydrogen sulfate;potassium
24186395
Powder