Learn More
Ácido 2-naftalenoborónico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2698693
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
32316-92-0
C10H9BO2
171.99
MFCD00236051
KPTRDYONBVUWPD-UHFFFAOYSA-N
2-naphthaleneboronic acid, 2-naphthylboronic acid, naphthalene-2-boronic acid, 2-naphthalene boronic acid, 2-naphthaleneylboronic acid, naphthalenyl-2-boronic acid, 2-naphtahaleneboronic acid, beta-naphthylboronic acid, naphthalen-2-boronic acid, naphthalen-2-yl-boranediol
2734375
(naphthalen-2-yl)boronic acid
OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
32316-92-0
C10H9BO2
171.99
MFCD00236051
KPTRDYONBVUWPD-UHFFFAOYSA-N
2-naphthaleneboronic acid, 2-naphthylboronic acid, naphthalene-2-boronic acid, 2-naphthalene boronic acid, 2-naphthaleneylboronic acid, naphthalenyl-2-boronic acid, 2-naphtahaleneboronic acid, beta-naphthylboronic acid, naphthalen-2-boronic acid, naphthalen-2-yl-boranediol
2734375
(naphthalen-2-yl)boronic acid
OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Naphthaleneboronic acid
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 269.0°C to 275.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.99
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo y/o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Naphthaleneboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.