Learn More
2-n-Propilpiridina, + 97 %, Acros Organics™
Catalog Number 15249656
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
622-39-9
C8H11N
121.18
OIALIKXMLIAOSN-UHFFFAOYSA-N
2-n-propylpyridine, conyrine, conyrin, pyridine, 2-propyl, 1-2-pyridyl propane, 2-propyl-pyridine, unii-3n6ax0b7pa, 2-propyl pyridine, pyridine, propyl, pyridine, 1-propyl
69320
2-propilpiridina
CCCC1=CC=CC=N1
622-39-9
C8H11N
121.18
OIALIKXMLIAOSN-UHFFFAOYSA-N
2-n-propylpyridine, conyrine, conyrin, pyridine, 2-propyl, 1-2-pyridyl propane, 2-propyl-pyridine, unii-3n6ax0b7pa, 2-propyl pyridine, pyridine, propyl, pyridine, 1-propyl
69320
2-propilpiridina
CCCC1=CC=CC=N1
Nombre del producto químico o material 2-n-Propylpyridine
Densidad 0.9120g/mL
Punto de ebullición 169.0°C to 171.0°C
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.912
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-n-Propylpyridine, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.