Learn More
Alfa Aesar™ 2-n-Propylheptanoic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H57414.03
Detalles adicionales : CAS : 31080-39-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15443888
  • 153.00€ / 1 g
En stock, listo para ser enviado: 3
31080-39-4
172.268
RXGPYPPCEXISOV-UHFFFAOYSA-N
35728
CCCCCC(CCC)C(=O)O
C10H20O2
MFCD01723758
2-propylheptanic acid, 4-nonanecarboxylic acid, heptanoic acid,2-propyl, heptanoic acid, 2-propyl, 2-propylheptansaeure german, 2-n-propylheptanoic acid, 2-n-propyl-1-heptanoic acid, 2-propylheptansaeure, 2-02-00-00313 beilstein handbook reference
ácido 2-propilheptanoico
Especificaciones
2-n-Propylheptanoic acid
1g
C10H20O2
2-propylheptanic acid, 4-nonanecarboxylic acid, heptanoic acid,2-propyl, heptanoic acid, 2-propyl, 2-propylheptansaeure german, 2-n-propylheptanoic acid, 2-n-propyl-1-heptanoic acid, 2-propylheptansaeure, 2-02-00-00313 beilstein handbook reference
CCCCCC(CCC)C(=O)O
172.268
172.27
97%
De incoloro a amarillo
31080-39-4
MFCD01723758
RXGPYPPCEXISOV-UHFFFAOYSA-N
ácido 2-propilheptanoico
35728
Líquido
Videos
SDS Documentos