Learn More
2-N-Butoxietanol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical B/4900/25
Detalles adicionales : CAS : 111-76-2 Peso : 19.72500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10002783
  • 205.09€ / 25 litros
Envío estimado: 26-10-2021
Descripción
Descripción
2-N-Butoxyethanol, Extra Pure, SLR
Especificaciones
Especificaciones
Recipiente de metal
171°C
-70°C
111-76-2
2884
Líquido
0.8 hPa at 20°C
Amarillo
25L
C6H14O2
118.18g/mol
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Butoxyethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
SDS Documentos
Certificados