Learn More
ácido 2-(morfolinosulfonil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586629
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
87223-34-5
C11H13NO5S
271.287
MFCD09813541
YTQKWJNSSYODEV-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinosulfonyl benzoic acid, 2-morpholine-4-sulfonyl benzoic acid, 2-morpholin-4-ylsulfonyl benzoic acid, benzoic acid,2-4-morpholinylsulfonyl, 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzoic acid
13140207
ácido 2-morfolin-4-ilsulfonilbenzoico
C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)O
87223-34-5
C11H13NO5S
271.287
MFCD09813541
YTQKWJNSSYODEV-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinosulfonyl benzoic acid, 2-morpholine-4-sulfonyl benzoic acid, 2-morpholin-4-ylsulfonyl benzoic acid, benzoic acid,2-4-morpholinylsulfonyl, 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzoic acid
13140207
ácido 2-morfolin-4-ilsulfonilbenzoico
C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Nombre del producto químico o material 2-(Morpholinosulfonyl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.29
Porcentaje de pureza 97%