Learn More
2-Morpholinopyrimidine-5-carbaldehyde, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC69504DA
Detalles adicionales : CAS : 842974-69-0 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10400944
  • 170.80€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
842974-69-0
193.206
XDMVIYFKCVJZHK-UHFFFAOYSA-N
3160978
C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)C=O
C9H11N3O2
MFCD06589848
2-morpholinopyrimidine-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-4-morpholinyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-4-morpholinyl
2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
Especificaciones
1g
Amber Glass Bottle
96.5
97%
MFCD06589848
XDMVIYFKCVJZHK-UHFFFAOYSA-N
2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
3160978
97%
2-Morpholinopyrimidine-5-carbaldehyde
842974-69-0
100.0
C9H11N3O2
2-morpholinopyrimidine-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-4-morpholinyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-4-morpholinyl
C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)C=O
193.206
193.2
Videos
SDS Documentos