Learn More
(2-Morfolinopirimidin-5-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586526
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
937796-13-9
C9H13N3O2
195.222
MFCD09966160
KYYQOJQTQOKGPQ-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinopyrimidin-5-yl methanol, 2-morpholin-4-yl pyrimidin-5-yl methanol, 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methanol, 5-pyrimidinemethanol, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
42556095
(2-morfolin-4-ilpirimidin-5-il)metanol
C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)CO
937796-13-9
C9H13N3O2
195.222
MFCD09966160
KYYQOJQTQOKGPQ-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinopyrimidin-5-yl methanol, 2-morpholin-4-yl pyrimidin-5-yl methanol, 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methanol, 5-pyrimidinemethanol, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
42556095
(2-morfolin-4-ilpirimidin-5-il)metanol
C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)CO
Nombre del producto químico o material (2-Morpholinopyrimidin-5-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 97%