Learn More
(2-Morfolinopirid-4-il)metilamina, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC43113DA
Detalles adicionales : CAS : 864068-88-2 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10027962
  • 207.00€ / 1 g
Envío estimado: 09-07-2021
864068-88-2
193.25
NHFVDBCQOZATNT-UHFFFAOYSA-N
7537568
C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CN
C10H15N3O
MFCD08060472
2-morpholinopyrid-4-yl methylamine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methylamine, 4-pyridinemethanamine,2-4-morpholinyl, 1-2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanamine, 2-morpholinopyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methylamine, 4-pyridinemethanamine, 2-4-morpholinyl
(2-morfolin-4-ilpiridin-4-il)metanamina
Especificaciones
(2-Morpholinopyrid-4-yl)methylamine
1g
96.5
97%
MFCD08060472
NHFVDBCQOZATNT-UHFFFAOYSA-N
(2-morfolin-4-ilpiridin-4-il)metanamina
7537568
97%
Frasco de vidrio ámbar
864068-88-2
100.0
C10H15N3O
2-morpholinopyrid-4-yl methylamine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methylamine, 4-pyridinemethanamine,2-4-morpholinyl, 1-2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanamine, 2-morpholinopyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methylamine, 4-pyridinemethanamine, 2-4-morpholinyl
C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CN
193.25
193.25
Videos
SDS Documentos
Certificados