Learn More
(2-Morfolinopirid-4-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175802
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
556109-99-0
C10H14N2O2
194.234
MFCD08271915
ODPRUQYSXQSWQA-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinopyrid-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanol, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanol, 2-morpholinopyridin-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methan-1-ol, n-4-hydroxymethylpyridin-2-yl morpholine, 4-hydroxymethyl-2-morpholin-4-yl pyridine
7537566
(2-morfolin-4-ilpiridin-4-il)metanol
C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CO
556109-99-0
C10H14N2O2
194.234
MFCD08271915
ODPRUQYSXQSWQA-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinopyrid-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanol, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanol, 2-morpholinopyridin-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methan-1-ol, n-4-hydroxymethylpyridin-2-yl morpholine, 4-hydroxymethyl-2-morpholin-4-yl pyridine
7537566
(2-morfolin-4-ilpiridin-4-il)metanol
C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CO
Nombre del producto químico o material (2-Morpholinopyrid-4-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 97%