Learn More
(2-Morfolinofenil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2695085
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
465514-33-4
C11H15NO2
193.25
MFCD03086181
MYGVYNRBQSAMIF-UHFFFAOYSA-N
2-morpholin-4-yl-phenyl methanol, 2-morpholinophenyl methanol, 2-morpholin-4-yl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylphenyl methanol, benzenemethanol,2-4-morpholinyl, 2-morpholinophenylmethanol, 2-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol
2776562
OCC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
465514-33-4
C11H15NO2
193.25
MFCD03086181
MYGVYNRBQSAMIF-UHFFFAOYSA-N
2-morpholin-4-yl-phenyl methanol, 2-morpholinophenyl methanol, 2-morpholin-4-yl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylphenyl methanol, benzenemethanol,2-4-morpholinyl, 2-morpholinophenylmethanol, 2-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol
2776562
OCC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Nombre del producto químico o material (2-Morpholinophenyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC (2-morfolin-4-ilfenil)metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.24
Porcentaje de pureza 97%