Learn More
2-Morfolinofenol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698686
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
41536-44-1
C10H13NO2
179.219
MFCD00051674
VMPYFWTYGZZUMY-UHFFFAOYSA-N
2795394
2-morfolin-4-ilfenol
C1COCCN1C2=CC=CC=C2O
41536-44-1
C10H13NO2
179.219
MFCD00051674
VMPYFWTYGZZUMY-UHFFFAOYSA-N
2795394
2-morfolin-4-ilfenol
C1COCCN1C2=CC=CC=C2O
Nombre del producto químico o material 2-Morpholinophenol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-morpholinophenol, 2-morpholin-4-yl phenol, 2-4-morpholino phenol, phenol, 2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl phenol, 2-morpholin-4-yl-phenol, 2-4-morpholinyl-phenol, phenol,2-4-morpholinyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Morpholinophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.