Learn More
2-Morfolinoanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698323
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
5585-33-1
C10H14N2O
178.235
MFCD00047408
QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinoaniline, 2-morpholin-4-yl aniline, 2-morpholin-4-yl-phenylamine, 2-4-morpholino aniline, 4-2-aminophenyl morpholine, 2-4-morpholinyl aniline, 2-morpholin-4-ylphenylamine, enamine_000782, acmc-1ap2s
735756
2-morfolin-4-ilanilina
C1COCCN1C2=CC=CC=C2N
5585-33-1
C10H14N2O
178.235
MFCD00047408
QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinoaniline, 2-morpholin-4-yl aniline, 2-morpholin-4-yl-phenylamine, 2-4-morpholino aniline, 4-2-aminophenyl morpholine, 2-4-morpholinyl aniline, 2-morpholin-4-ylphenylamine, enamine_000782, acmc-1ap2s
735756
2-morfolin-4-ilanilina
C1COCCN1C2=CC=CC=C2N
Nombre del producto químico o material 2-Morpholinoaniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 97%