Learn More
(2-Morfolino-1,3-tiazol-4-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10415665
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
126533-96-8
C8H12N2O2S
200.256
MFCD09702411
QJKKFCRFBAXDQE-UHFFFAOYSA-N
2-morpholino-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 4-thiazolemethanol,2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl-4-hydroxymethyl thiazole, 2-morpholinothiazol-4-yl methanol, acmc-20doby, 2-morpholinothiazol-4-ylmethanol, 2 4-morpholinyl-4-hydroxymethyl thiazole
10608093
(2-morfolin-4-il-1,3-tiazol-4-il)metanol
C1COCCN1C2=NC(=CS2)CO
126533-96-8
C8H12N2O2S
200.256
MFCD09702411
QJKKFCRFBAXDQE-UHFFFAOYSA-N
2-morpholino-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 4-thiazolemethanol,2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl-4-hydroxymethyl thiazole, 2-morpholinothiazol-4-yl methanol, acmc-20doby, 2-morpholinothiazol-4-ylmethanol, 2 4-morpholinyl-4-hydroxymethyl thiazole
10608093
(2-morfolin-4-il-1,3-tiazol-4-il)metanol
C1COCCN1C2=NC(=CS2)CO
Nombre del producto químico o material (2-Morpholino-1, 3-thiazol-4-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.26
Porcentaje de pureza 97%