Learn More
(2-Morfolino-1,3-tiazol-4-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | (2-Morpholino-1, 3-thiazol-4-yl)methanol |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.26 |
Porcentaje de pureza | 97% |