Learn More
2-Metiltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758483
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
This item is not returnable. View return policy
554-14-3
C5H6S
98.16
MFCD00005451
XQQBUAPQHNYYRS-UHFFFAOYSA-N
thiophene, 2-methyl, 2-methyl thiophene, thiophene, methyl, alpha-methylthiophene, ccris 2936, 2-methyl-thiophene, unii-7115jap77a, 2-methylthiacyclopentadiene, a-thiotolene, pubchem5204
11126
2-metiltiofeno
CC1=CC=CS1
This item is not returnable. View return policy
554-14-3
C5H6S
98.16
MFCD00005451
XQQBUAPQHNYYRS-UHFFFAOYSA-N
thiophene, 2-methyl, 2-methyl thiophene, thiophene, methyl, alpha-methylthiophene, ccris 2936, 2-methyl-thiophene, unii-7115jap77a, 2-methylthiacyclopentadiene, a-thiotolene, pubchem5204
11126
2-metiltiofeno
CC1=CC=CS1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methylthiophene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -63°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 113°C
Temperatura de inflamación 7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5190 to 1.521
Cantidad 25 g
Beilstein 17, 37
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methylthiophene
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.