Learn More
2-Metiltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
2-Methylthiophene, is used as a flavoring agent that naturally occurs in grilled and roasted beef, papaya, cooked shrimp, whiskey, and in trace amounts in roasted chicken;
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-Metiltiofeno se utiliza como un agente aromatizante que se produce naturalmente en la carne asada y a la parrilla, la papaya, la gamba cocida, el whiskey y en cantidades mínimas en pollo asado.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en alcohol.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de bases fuertes, agentes oxidantes fuertes.
El 2-Metiltiofeno se utiliza como un agente aromatizante que se produce naturalmente en la carne asada y a la parrilla, la papaya, la gamba cocida, el whiskey y en cantidades mínimas en pollo asado.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en alcohol.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de bases fuertes, agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Methylthiophene |
Punto de fusión | -63°C |
Densidad | 1.017 |
Punto de ebullición | 112°C to 114°C |
Temperatura de inflamación | 7°C (44°F) |
Olor | Aromatic |
Índice de refracción | 1.52 |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 103734 |