missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Metiltio)tiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7081686
31.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5780-36-9
C5H6S2
130.223
MFCD00052382
ZLSMPEVZXWDWEK-UHFFFAOYSA-N
79844
2-metilsulfaniltiofeno
CSC1=CC=CS1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5780-36-9
C5H6S2
130.223
MFCD00052382
ZLSMPEVZXWDWEK-UHFFFAOYSA-N
79844
2-metilsulfaniltiofeno
CSC1=CC=CS1

2-(Methylthio)thiophene is used as an intermediate in synthetic chemistry. It is also used in the preparation of 2-thiocyanato-thiophene by reaction with cyanogen iodide using sodium methylmercatide as a reagent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 2-(metiltio)tiofeno se utiliza como producto intermedio en química sintética. También se utiliza en la preparación de 2-tiocianato-tiofeno por reacción con yoduro de cianógeno utilizando metil mercaptano sódico como reactivo.

Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2- (Methylthio)thiophene
Punto de ebullición 82°C to 84°C (15 mmHg)
Olor Stench
Cantidad 1 g
Número UN UN3334
Beilstein 106272
Sinónimo 2-methylthio thiophene, thiophene, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl thiophene, 2-methylthiothiophene, 2-mehtylthio thiophene, thiophene,2-methylthio, acmc-20aomi, 2-methylthio-thiophene, 2-methylmercaptothiophene, 2-methylsulfanyl thiophene #
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'