Learn More
2-Metiltetrahidrofurano, +99 %, puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510460
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Garrafa de plástico
96-47-9
C5H10O
86.13
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
7301
2-metiloxolano
CC1CCCO1
96-47-9
C5H10O
86.13
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
7301
2-metiloxolano
CC1CCCO1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methyltetrahydrofuran
Punto de fusión -136.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 78.0°C to 80.0°C
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4046 to 1.4066
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Gravedad específica 0.86
Viscosidad 4 mPa.s (25°C)
Beilstein 17,12
Índice Merck 15,6198
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/l (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.