missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Metiltetrahidrofurano, 99 %, estabilizado con aprox. 150-400 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7044601
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
96-47-9
C5H10O
86.134
MFCD00005367
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
7301
2-metiloxolano
CC1CCCO1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
96-47-9
C5H10O
86.134
MFCD00005367
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
7301
2-metiloxolano
CC1CCCO1

2-Methyltetrahydrofuran acts as a solvent in organic synthesis. It is considered as a replacement for terahydrofuran due to its higher reaction temperature and easy separation after reaction. It is also useful in the electrolyte formulation for secondary lithium electrodes and as a component in alternative fuels. Further, it is used as a solvent for spectroscopic studies at -1960C. It also acts as a solvent for Grignard reagent in organometallic reactions. In addition to this, it plays an important role as a motor fuel.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 2-metiltetrahidrofurano actúa como disolvente en la síntesis orgánica. Se considera un sustituto del terahidrofurano debido a su temperatura de reacción más alta y fácil separación después de la reacción. También es útil en la formulación de electrolitos para electrodos de litio secundarios y como componente en combustibles alternativos. Además, se utiliza como disolvente para estudios espectroscópicos a -196 0C. También actúa como disolvente para el reactivo Grignard en reacciones organometálicas. Desempeña, además, un papel importante como combustible para motores.

Solubilidad
Miscible con agua y con la mayoría de los disolventes orgánicos.

Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methyltetrahydrofuran
Punto de fusión -136°C
Nombre de nota stabilized with ≈150 to 400ppm BHT
Densidad 0.856
Punto de ebullición 80°C to 82°C
Cantidad 100 mL
Índice de refracción 1.406
Número UN UN2536
Beilstein 102448
Información de solubilidad Miscible with water and most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'