missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-metiltetrahidrofurano-3-tiol, 97 %, isómeros mixtos, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3779219
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
57124-87-5
C5H10OS
118.2
MFCD01632596
DBPHPBLAKVZXOY-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-3-tetrahydrofuranthiol, 2-methyltetrahydrofuran-3-thiol, tetrahydro-2-methyl-3-furanthiol, 3-furanthiol, tetrahydro-2-methyl, 2-methyl-3-mercaptotetrahydrofuran, pentitol, 1,4-anhydro-2,5-dideoxy-3-thio, 3-mercapto-2-methyltetrahydrofuran, pubchem9972, ksc201q4p, 2-methyl-3-tetrahydrofuran thiol
62128
2-methyloxolane-3-thiol
CC1C(CCO1)S
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
57124-87-5
C5H10OS
118.2
MFCD01632596
DBPHPBLAKVZXOY-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-3-tetrahydrofuranthiol, 2-methyltetrahydrofuran-3-thiol, tetrahydro-2-methyl-3-furanthiol, 3-furanthiol, tetrahydro-2-methyl, 2-methyl-3-mercaptotetrahydrofuran, pentitol, 1,4-anhydro-2,5-dideoxy-3-thio, 3-mercapto-2-methyltetrahydrofuran, pubchem9972, ksc201q4p, 2-methyl-3-tetrahydrofuran thiol
62128
2-methyloxolane-3-thiol
CC1C(CCO1)S

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol
Nombre de nota Mixture of isomers
% mín. CAS 96.0
Color Colorless to Yellow
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.2
Porcentaje de pureza 97%
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 160.0°C to 180.0°C
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4730 to 1.4910
Gravedad específica 1.04
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'