Learn More
2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol, 97%, mixed isomers, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 332700050
Detalles adicionales : CAS : 57124-87-5 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10653342
  • 55.40€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
57124-87-5
118.194
DBPHPBLAKVZXOY-UHFFFAOYSA-N
62128
CC1C(CCO1)S
C5H10OS
MFCD01632596
2-methyl-3-tetrahydrofuranthiol, 2-methyltetrahydrofuran-3-thiol, tetrahydro-2-methyl-3-furanthiol, 3-furanthiol, tetrahydro-2-methyl, 2-methyl-3-mercaptotetrahydrofuran, pentitol, 1,4-anhydro-2,5-dideoxy-3-thio, 3-mercapto-2-methyltetrahydrofuran, pubchem9972, ksc201q4p, 2-methyl-3-tetrahydrofuran thiol
2-methyloxolane-3-thiol
Especificación
2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol
40°C
Glass bottle
1.04
Colorless to Yellow
Mixture of isomers
96.0
97%
MFCD01632596
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
CC1C(CCO1)S
118.194
118.2
97%
1.0400g/mL
Authentic
1.4730 to 1.4910
160.0°C to 180.0°C
5g
57124-87-5
100.0
C5H10OS
2-methyl-3-tetrahydrofuranthiol, 2-methyltetrahydrofuran-3-thiol, tetrahydro-2-methyl-3-furanthiol, 3-furanthiol, tetrahydro-2-methyl, 2-methyl-3-mercaptotetrahydrofuran, pentitol, 1,4-anhydro-2,5-dideoxy-3-thio, 3-mercapto-2-methyltetrahydrofuran, pubchem9972, ksc201q4p, 2-methyl-3-tetrahydrofuran thiol
DBPHPBLAKVZXOY-UHFFFAOYSA-N
2-methyloxolane-3-thiol
62128
Liquid
Videos
SDS Documentación