missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido 2-metilpiridina-4-carboxílico, 96+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 2-metilpiridina-4-carboxílico es una importante materia prima y un intermedio utilizado en productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Almacenar en condiciones secas y frescas en recipientes bien sellados.
El ácido 2-metilpiridina-4-carboxílico es una importante materia prima y un intermedio utilizado en productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Almacenar en condiciones secas y frescas en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Methylpyridine-4-carboxylic acid |
Punto de fusión | 295°C to 300°C |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.14 |
Porcentaje de pureza | ≥96% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'