Learn More
Clorhidrato de 2-metilpropanimidamida, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Methylpropanimidamide hydrochloride |
% mín. CAS | 90.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | (CH3)2CHC(=NH)NH2·HCl |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.6 |
Porcentaje de pureza | 90% |