Learn More
2-Metilindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758412
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
95-20-5
C9H9N
131.18
MFCD00005616
BHNHHSOHWZKFOX-UHFFFAOYSA-N
2-methylindole, 1h-indole, 2-methyl, indole, 2-methyl, 2-methyl indole, unii-i7cn58827i, 2-methylindol, methylketole, methyl indole, 2-methyl-indole, pubchem7504
7224
CHEBI:49402
2-metil-1h-indol
CC1=CC2=CC=CC=C2N1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
95-20-5
C9H9N
131.18
MFCD00005616
BHNHHSOHWZKFOX-UHFFFAOYSA-N
2-methylindole, 1h-indole, 2-methyl, indole, 2-methyl, 2-methyl indole, unii-i7cn58827i, 2-methylindol, methylketole, methyl indole, 2-methyl-indole, pubchem7504
7224
CHEBI:49402
2-metil-1h-indol
CC1=CC2=CC=CC=C2N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methylindole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 56.0°C to 60.0°C
Color Marrón o morado rojizo a amarillo
Punto de ebullición 273.0°C
Temperatura de inflamación 141°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 20, 311
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales, copos o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.