Learn More
2-Methylindole, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 127025000
Detalles adicionales : CAS : 95-20-5 Peso : 0.55000kg
Cantidad. 500g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10403215
  • 161.70€ / 500 g
Fecha estimada de envío
25-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
95-20-5
131.18
BHNHHSOHWZKFOX-UHFFFAOYSA-N
7224
2-methyl-1H-indole
C9H9N
MFCD00005616
2-methylindole, 1h-indole, 2-methyl, indole, 2-methyl, 2-methyl indole, unii-i7cn58827i, 2-methylindol, methylketole, methyl indole, 2-methyl-indole, pubchem7504
CHEBI:49402
CC1=CC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
2-Methylindole
Authentic
273.0°C
56.0°C to 60.0°C
95-20-5
100.0
C9H9N
20, 311
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and acetone
CC1=CC2=CC=CC=C2N1
131.18
CHEBI:49402
Crystals, Flakes, or Crystalline Powder
141°C
Glass bottle
Brown or Purple-Red to Yellow
500g
97.5
97.5% min. (GC)
MFCD00005616
2-methylindole, 1h-indole, 2-methyl, indole, 2-methyl, 2-methyl indole, unii-i7cn58827i, 2-methylindol, methylketole, methyl indole, 2-methyl-indole, pubchem7504
BHNHHSOHWZKFOX-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-1H-indole
7224
131.18
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Methylindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos