Learn More
Ácido 2-metilindol-3-acético, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047385
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1912-43-2
C11H11NO2
189.21
MFCD00075006
QJNNHJVSQUUHHE-UHFFFAOYSA-N
2-methylindole-3-acetic acid, 2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 2-2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 2-methylindole-3-aceticacid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-methyl, 2-methyl-3-indoleacetic acid, 2-2-methylindol-3-yl acetic acid, pubchem7229, acmc-209euw, 2-methylindole-3acetic acid
589107
Ácido 2-(2-metil-1H-indol-3-il)acético
CC1=C(CC(O)=O)C2=CC=CC=C2N1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1912-43-2
C11H11NO2
189.21
MFCD00075006
QJNNHJVSQUUHHE-UHFFFAOYSA-N
2-methylindole-3-acetic acid, 2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 2-2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 2-methylindole-3-aceticacid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-methyl, 2-methyl-3-indoleacetic acid, 2-2-methylindol-3-yl acetic acid, pubchem7229, acmc-209euw, 2-methylindole-3acetic acid
589107
Ácido 2-(2-metil-1H-indol-3-il)acético
CC1=C(CC(O)=O)C2=CC=CC=C2N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methylindole-3-acetic acid
Punto de fusión 198°C to 204°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 152701
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.22
Porcentaje de pureza ≥98%