Learn More
2-Metileno-1,3-propanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758394
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
3513-81-3
C4H8O2
88.11
MFCD00075162
JFFYKITVXPZLQS-UHFFFAOYSA-N
2-methylene-1,3-propanediol, 2-methylenepropane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-methylene, 1,3-dihydroxy-2-methylenepropane, 1,3-dihydroxy-2-methylidenepropane, dimethylol ethylene, 2-methylene1,3-propanediol, 2-methylenepropan-1,3-diol, ksc573o4t, 1,3-propanediol,2-methylene
77048
2-metilidenopropano-1,3-diol
C=C(CO)CO
3513-81-3
C4H8O2
88.11
MFCD00075162
JFFYKITVXPZLQS-UHFFFAOYSA-N
2-methylene-1,3-propanediol, 2-methylenepropane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-methylene, 1,3-dihydroxy-2-methylenepropane, 1,3-dihydroxy-2-methylidenepropane, dimethylol ethylene, 2-methylene1,3-propanediol, 2-methylenepropan-1,3-diol, ksc573o4t, 1,3-propanediol,2-methylene
77048
2-metilidenopropano-1,3-diol
C=C(CO)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methylene-1, 3-propanediol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 93°C to 95°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación <110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2C(=CH2)CH2OH
Índice de refracción 1.4730 to 1.475
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido viscoso