Learn More
2-Metilciclohexanol, 99 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10449573
178.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
583-59-5
C7H14O
114.19
MFCD00001443
NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers
11418
2-metilciclohexano-1-ol
CC1CCCCC1O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
583-59-5
C7H14O
114.19
MFCD00001443
NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers
11418
2-metilciclohexano-1-ol
CC1CCCCC1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methylcyclohexanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -38.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 163.0°C to 166.0°C
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H10OH
Índice de refracción 1.4615 to 1.4635
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 06, 11
Fieser 08,303
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido