Learn More
Ácido 2-metilíbutírico, 98 %, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar A11546.AE
Detalles adicionales : CAS : 116-53-0 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad 100mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11444573
  • 26.82€ / 100 ml
En stock, listo para ser enviado: 7
Descripción
Descripción
Aplicaciones
El ácido 2-metilbutírico puede usarse como aditivo alimentario para potenciar el sabor de la mantequilla, la nata y el queso. Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se emplea en la síntesis de anhídrido 2-metilbutírico.
Solubilidad
Es soluble en agua y altamente soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos comunes, como el cloroformo o el metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
Especificaciones
116-53-0
102.133
WLAMNBDJUVNPJU-UHFFFAOYSA-N
8314
ácido 2-metilbutanoico
C5H10O2
MFCD00002669
2-methylbutyric acid, dl-2-methylbutyric acid, butanoic acid, 2-methyl, ethylmethylacetic acid, methylbutyric acid, 2-methyl butyric acid, 2-methybutyric acid, methylethylacetic acid, active valeric acid, butyric acid, 2-methyl
CHEBI:37070
CCC(C)C(=O)O
Especificaciones
2-Methylbutyric Acid
100mL
98%
MFCD00002669
1720486
WLAMNBDJUVNPJU-UHFFFAOYSA-N
ácido 2-metilbutanoico
8314
102.14
98%
0.937
116-53-0
C5H10O2
UN3265
2-methylbutyric acid, dl-2-methylbutyric acid, butanoic acid, 2-methyl, ethylmethylacetic acid, methylbutyric acid, 2-methyl butyric acid, 2-methybutyric acid, methylethylacetic acid, active valeric acid, butyric acid, 2-methyl
CCC(C)C(=O)O
102.133
CHEBI:37070
Líquido
Videos
SDS Documentos