Learn More
Ácido 2-metilbencilfosfónico, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15418979
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methylbenzylphosphonic acid
CAS 18896-56-5
Punto de fusión 184°C to 187°C
Fórmula molecular C8H9O3P
Número MDL MFCD00041412
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 2937596
Sinónimo 2-methylbenzylphosphonic acid, 2-methylbenzyl phosphonic acid, 2-methylphenyl methylphosphonic acid, chembl78501, acmc-20anq8, o-methylbenzyl phosphonic acid, 2-methyl-benzyl-phosphonic acid, phosphonic acid, 2-methylphenyl methyl-9ci
Clave InChI LGLVXZBJGHANDM-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC1=CC=CC=C1CP([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC ácido (2-metilfenil)metilfosfónico
Peso molecular (g/mol) 184.13
PubChem CID 568918
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.15
Porcentaje de pureza 96%