Learn More
2-Metilbenzotiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15294634
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
120-75-2
C8H7NS
149.21
DXYYSGDWQCSKKO-UHFFFAOYSA-N
2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 2-methyl, 2-methybenzothiazole, 2-methyl-benzothiazole, benzothiazole, methyl, usaf ek-1853, unii-7lx1xe6h8w, 2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl benzothiazole, 7lx1xe6h8w
8446
2-metil-1,3-benzotiazol
CC1=NC2=CC=CC=C2S1
120-75-2
C8H7NS
149.21
DXYYSGDWQCSKKO-UHFFFAOYSA-N
2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 2-methyl, 2-methybenzothiazole, 2-methyl-benzothiazole, benzothiazole, methyl, usaf ek-1853, unii-7lx1xe6h8w, 2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl benzothiazole, 7lx1xe6h8w
8446
2-metil-1,3-benzotiazol
CC1=NC2=CC=CC=C2S1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methylbenzothiazole
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 99.0
Punto de fusión 12.0°C to 14.0°C
Color Ámbar a incoloro
Densidad 1.2000g/mL
Punto de ebullición 238.0°C
Temperatura de inflamación 102°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6150 to 1.6180
Cantidad 25 g
Beilstein 27,46
Gravedad específica 1.2
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: ssluble in ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido