Learn More
2-Methylbenzothiazole, 99%, Acros Organics
23.70€ - 232.50€
CAS | 120-75-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H7NS |
Molecular Weight (g/mol) | 149.21 |
InChI Key | DXYYSGDWQCSKKO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 2-methyl, 2-methybenzothiazole, 2-methyl-benzothiazole, benzothiazole, methyl, usaf ek-1853, unii-7lx1xe6h8w, 2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl benzothiazole, 7lx1xe6h8w |
PubChem CID | 8446 |
IUPAC Name | 2-methyl-1,3-benzothiazole |
SMILES | CC1=NC2=CC=CC=C2S1 |
Código de producto | Marca | Cantidad. | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad. | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15294634 |
Acros Organics
150380250 |
25g | Glass bottle |
23.70€ 25 g |
|
10031840 SDS |
Acros Organics
150381000 |
100g | Glass bottle |
68.60€ 100 g |
del proveedor 27-12-2019 |
15204644 |
Acros Organics
150385000 |
500g | Glass bottle |
232.50€ 500 g |
del proveedor 27-12-2019 |
120-75-2 | |
149.21 | |
2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 2-methyl, 2-methybenzothiazole, 2-methyl-benzothiazole, benzothiazole, methyl, usaf ek-1853, unii-7lx1xe6h8w, 2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl benzothiazole, 7lx1xe6h8w | |
2-methyl-1,3-benzothiazole |
C8H7NS | |
DXYYSGDWQCSKKO-UHFFFAOYSA-N | |
8446 | |
CC1=NC2=CC=CC=C2S1 |
Especificaciones
2-Methylbenzothiazole | |
102°C | |
Glass bottle | |
1.2 | |
Amber to Colorless | |
25g | |
120-75-2 | |
99.0 | |
C8H7NS | |
2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 2-methyl, 2-methybenzothiazole, 2-methyl-benzothiazole, benzothiazole, methyl, usaf ek-1853, unii-7lx1xe6h8w, 2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl benzothiazole, 7lx1xe6h8w | |
DXYYSGDWQCSKKO-UHFFFAOYSA-N | |
2-methyl-1,3-benzothiazole | |
8446 | |
Liquid |
1.2000g/mL | |
Authentic | |
1.6150 to 1.6180 | |
238.0°C | |
12.0°C to 14.0°C | |
99% | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
27,46 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: ssluble in ether and chloroform | |
CC1=NC2=CC=CC=C2S1 | |
149.21 | |
149.21 | |
99% |