Learn More
Clorhidrato de 2-(metilamino)butano, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030020
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
75098-40-7
C5H14ClN
123.624
MFCD07777098
ICBNZSHUWSBMCL-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-sec-butylamine hydrochloride, 2-methylamino butane hydrochloride, methyl sec-butyl amine hydrochloride, butan-2-yl methyl amine hydrochloride, n-methyl-2-butanamine hydrochloride, n-methylbutan-2-amine hydrochloride, n-methyl-2-butylamine hydrochloride, n-methylbutan-2-amine-hydrogen chloride 1/1
21273362
N-metilbutan-2-amina; clorhidrato
CCC(C)NC.Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
75098-40-7
C5H14ClN
123.624
MFCD07777098
ICBNZSHUWSBMCL-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-sec-butylamine hydrochloride, 2-methylamino butane hydrochloride, methyl sec-butyl amine hydrochloride, butan-2-yl methyl amine hydrochloride, n-methyl-2-butanamine hydrochloride, n-methylbutan-2-amine hydrochloride, n-methyl-2-butylamine hydrochloride, n-methylbutan-2-amine-hydrogen chloride 1/1
21273362
N-metilbutan-2-amina; clorhidrato
CCC(C)NC.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en ácido clorhídrico.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(Methylamino)butane hydrochloride
Punto de fusión 76°C to 82°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in hydrochloric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.62
Porcentaje de pureza 94%