Learn More
2'-Methylacetophenone, 98%, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 126160250
Detalles adicionales : CAS : 577-16-2 Peso : 0.07500kg
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10606522
  • 57.30€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
577-16-2
134.18
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
11340
CC1=CC=CC=C1C(=O)C
C9H10O
MFCD00008734
2'-methylacetophenone, 1-o-tolyl ethanone, 2-methylacetophenone, o-methylacetophenone, 2-acetyltoluene, o-acetyltoluene, 1-2-methylphenyl ethanone, ethanone, 1-2-methylphenyl, 2'-methylacetylphenone, acetophenone, 2'-methyl
1-(2-methylphenyl)ethanone
Especificaciones
2'-Methylacetophenone
75°C
Glass bottle
1.026
Colorless to Yellow
98%
97.5
97.5% min. (GC)
CH3C6H4COCH3
07, 306
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
1-(2-methylphenyl)ethanone
11340
Liquid
1.0260g/mL
Authentic
1.5290 to 1.533
214°C
25g
577-16-2
100.0
C9H10O
MFCD00008734
2'-methylacetophenone, 1-o-tolyl ethanone, 2-methylacetophenone, o-methylacetophenone, 2-acetyltoluene, o-acetyltoluene, 1-2-methylphenyl ethanone, ethanone, 1-2-methylphenyl, 2'-methylacetylphenone, acetophenone, 2'-methyl
CC1=CC=CC=C1C(=O)C
134.18
134.18
98%
Videos
SDS Documentos