Learn More
2'-Metilacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-159354
15.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
577-16-2
C9H10O
134.18
MFCD00008734
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
2'-methylacetophenone, 1-o-tolyl ethanone, 2-methylacetophenone, o-methylacetophenone, 2-acetyltoluene, o-acetyltoluene, 1-2-methylphenyl ethanone, ethanone, 1-2-methylphenyl, 2'-methylacetylphenone, acetophenone, 2'-methyl
11340
1-(2-metilfenil)etanona
CC1=CC=CC=C1C(=O)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
577-16-2
C9H10O
134.18
MFCD00008734
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
2'-methylacetophenone, 1-o-tolyl ethanone, 2-methylacetophenone, o-methylacetophenone, 2-acetyltoluene, o-acetyltoluene, 1-2-methylphenyl ethanone, ethanone, 1-2-methylphenyl, 2'-methylacetylphenone, acetophenone, 2'-methyl
11340
1-(2-metilfenil)etanona
CC1=CC=CC=C1C(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2'-Methylacetophenone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0260g/mL
Punto de ebullición 214°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4COCH3
Índice de refracción 1.5290 to 1.533
Cantidad 5 g
Beilstein 07, 306
Gravedad específica 1.026
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido