Learn More
Ácido (2-metil-benzoimidazol-1-il)-acético, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3881535
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
40332-17-0
C10H9N2O2
189.20
MFCD00621731
SMGBDFGKVGSCGB-UHFFFAOYSA-M
2-methyl-1h-benzimidazol-1-yl acetic acid, 2-2-methyl-1h-benzo d imidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-benzoimidazol-1-yl-acetic acid, 2-methyl-1h-benzimidazole-1-acetic acid, 1h-benzimidazole-1-acetic acid, 2-methyl, 2-methylbenzoimidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-benzoimidazol-1-yl acetic acid, 2-2-methylbenzimidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid, 2-2-methylbenzimidazolyl acetic acid
719681
CC1=NC2=CC=CC=C2N1CC([O-])=O
40332-17-0
C10H9N2O2
189.20
MFCD00621731
SMGBDFGKVGSCGB-UHFFFAOYSA-M
2-methyl-1h-benzimidazol-1-yl acetic acid, 2-2-methyl-1h-benzo d imidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-benzoimidazol-1-yl-acetic acid, 2-methyl-1h-benzimidazole-1-acetic acid, 1h-benzimidazole-1-acetic acid, 2-methyl, 2-methylbenzoimidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-benzoimidazol-1-yl acetic acid, 2-2-methylbenzimidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid, 2-2-methylbenzimidazolyl acetic acid
719681
CC1=NC2=CC=CC=C2N1CC([O-])=O
Nombre del producto químico o material (2-Methyl-benzoimidazol-1-yl)-acetic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 2-(2-metil-1H-1,3-benzodiazol-1-il)acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Porcentaje de pureza 97%