Learn More
2-Metil-6-nitrobenzoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15443247
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
5683-43-2
C8H6N2O3
178.147
MFCD00022848
DPVZLXWUFYMLBK-UHFFFAOYSA-N
79766
2-metil-6-nitro-1,3-benzoxazol
CC1=NC2=C(O1)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
5683-43-2
C8H6N2O3
178.147
MFCD00022848
DPVZLXWUFYMLBK-UHFFFAOYSA-N
79766
2-metil-6-nitro-1,3-benzoxazol
CC1=NC2=C(O1)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole is used as a flavoring agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metil-6-nitrobenzoxazol se utiliza como agente saborizante.
Solubilidad
Soluble en aceites. No soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-6-nitrobenzoxazole
Punto de fusión 154°C to 156°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-methyl-6-nitrobenzoxazole, benzoxazole, 2-methyl-6-nitro, acmc-1azgy, 2-methyl-6-nitro-benzoxazole, benzoxazole,2-methyl-6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzo d oxazole
Información de solubilidad Soluble in oils. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.17
Porcentaje de pureza 98%