Learn More
Ácido 2-metil-6-nitrobenzoico, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077172
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
13506-76-8
C8H7NO4
181.15
CCXSGQZMYLXTOI-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-6-nitrobenzoic acid, 6-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-6-nitro, 6-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-methyl-6-nitro-benzoic acid, o-toluic acid, 6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzoicacid, unii-jm85y56dx1, nitrotoluylsaure, nitro-ortho-toluic acid
16097
CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
13506-76-8
C8H7NO4
181.15
CCXSGQZMYLXTOI-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-6-nitrobenzoic acid, 6-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-6-nitro, 6-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-methyl-6-nitro-benzoic acid, o-toluic acid, 6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzoicacid, unii-jm85y56dx1, nitrotoluylsaure, nitro-ortho-toluic acid
16097
CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-6-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 154.0°C to 157.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(NO2)CO2H
Cantidad 1 g
Beilstein 09,I,189
Información de solubilidad Solubility in water: <0.1g/100mL (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 99%