Learn More
Isocianato de 2-metil-5-fenil-3-furilo, Maybridge
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-5-phenyl-3-furyl isocyanate |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.21 |
Porcentaje de pureza | 95% |