Learn More
2-Metil-5-fenil-3-furaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586674
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
321309-42-6
C12H10O2
186.21
MFCD02681964
QRBXYIYZWZGINC-UHFFFAOYSA-N
2795313
2-metil-5-fenilfurano-3-carbaldehído
CC1=C(C=C(O1)C2=CC=CC=C2)C=O
321309-42-6
C12H10O2
186.21
MFCD02681964
QRBXYIYZWZGINC-UHFFFAOYSA-N
2795313
2-metil-5-fenilfurano-3-carbaldehído
CC1=C(C=C(O1)C2=CC=CC=C2)C=O
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-phenyl-3-furaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-methyl-5-phenyl-3-furaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carbaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxaldehyde, 3-furancarboxaldehyde,2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxaldehyde, 2-methyl-5-phenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%