Learn More
Ácido 2-metil-5-nitrobenzoico, 99+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10007352
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
1975-52-6
C8H7NO4
181.15
MFCD00007371
DJRFJAVPROZZFL-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-5-nitrobenzoic acid, 5-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-2-methylbenzoic acid, rarechem al bo 0285, 5-nitro-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-nitro benzoic acid, pubchem2244
519683
CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
1975-52-6
C8H7NO4
181.15
MFCD00007371
DJRFJAVPROZZFL-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-5-nitrobenzoic acid, 5-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-2-methylbenzoic acid, rarechem al bo 0285, 5-nitro-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-nitro benzoic acid, pubchem2244
519683
CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 176°C to 180°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(NO2)CO2H
Cantidad 1 g
Beilstein 09, 471
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino