Learn More
2-Metil-5-(metiltio)furano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026160
35.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13678-59-6
C6H8OS
128.189
MFCD01208018
RESBOJMQOGJOMW-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-5-methylthio furan, 5-methyl-2-methylthio furan, furan, 2-methyl-5-methylthio, methyl 5-methylfuryl sulfide, 2-methyl-5-methylsulfanyl furan, 2-methyl-5-methylthiofuran, unii-41z7b950jj, 2-methyl 5-methyl thio furan, furan,2-methyl-5-methylthio, fema no. 3366
61657
2-metil-5-metilsulfanilfurano
CC1=CC=C(O1)SC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13678-59-6
C6H8OS
128.189
MFCD01208018
RESBOJMQOGJOMW-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-5-methylthio furan, 5-methyl-2-methylthio furan, furan, 2-methyl-5-methylthio, methyl 5-methylfuryl sulfide, 2-methyl-5-methylsulfanyl furan, 2-methyl-5-methylthiofuran, unii-41z7b950jj, 2-methyl 5-methyl thio furan, furan,2-methyl-5-methylthio, fema no. 3366
61657
2-metil-5-metilsulfanilfurano
CC1=CC=C(O1)SC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-5-(methylthio)furan
Densidad 1.063
Punto de ebullición 79°C to 81°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Olor Stench
Cantidad 2 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.19
Porcentaje de pureza 99%