missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Metil-4-trimetilsilil-1-buten-3-ino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11309688
428.68 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
18387-60-5
C8H14Si
138.285
MFCD00190206
HRGBALJHGYAWBL-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne, 2-methyl-4-trimethylsilylbut-1-en-3-yne, acmc-1cdn8, trimethylsilylisopropenylacetylene, trimethyl 3-methylbut-3-en-1-ynyl silane, 3-methyl-3-butene-1-ynyl trimethylsilane, trimethyl 3-methyl-3-buten-1-ynyl silane #, trimethyl 3-methylbut-3-en-1-yn-1-yl silane, silane,trimethyl 3-methyl-3-buten-1-yn-1-yl, 2-methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne,
579646
trimetil(3-metilbut-3-en-1-inil)silano
CC(=C)C#C[Si](C)(C)C
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
18387-60-5
C8H14Si
138.285
MFCD00190206
HRGBALJHGYAWBL-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne, 2-methyl-4-trimethylsilylbut-1-en-3-yne, acmc-1cdn8, trimethylsilylisopropenylacetylene, trimethyl 3-methylbut-3-en-1-ynyl silane, 3-methyl-3-butene-1-ynyl trimethylsilane, trimethyl 3-methyl-3-buten-1-ynyl silane #, trimethyl 3-methylbut-3-en-1-yn-1-yl silane, silane,trimethyl 3-methyl-3-buten-1-yn-1-yl, 2-methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne,
579646
trimetil(3-metilbut-3-en-1-inil)silano
CC(=C)C#C[Si](C)(C)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne
Densidad 0.778 g/mL
Punto de ebullición 32°C (15 mmHg)
Cantidad 50 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'