Learn More
ácido 2-metil-4-(trifluorometil)-1,3-tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10633045
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
117724-63-7
C6H4F3NO2S
211.16
MFCD00173295
REKJPVUFKQYMHW-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethylthiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-trifluoromethyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethyl, pubchem11380, acmc-209yjt, methyltrifluoromethylthiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole-5-carboxylicacid
1486080
ácido 2-metil-4-(trifluorometilo)-1,3-tiazol-5-carboxílico
CC1=NC(=C(S1)C(O)=O)C(F)(F)F
117724-63-7
C6H4F3NO2S
211.16
MFCD00173295
REKJPVUFKQYMHW-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethylthiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-trifluoromethyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethyl, pubchem11380, acmc-209yjt, methyltrifluoromethylthiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole-5-carboxylicacid
1486080
ácido 2-metil-4-(trifluorometilo)-1,3-tiazol-5-carboxílico
CC1=NC(=C(S1)C(O)=O)C(F)(F)F
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.16
Porcentaje de pureza 97%