Learn More
2-metil-4-(trifluorometil)-1,3-tiazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3881795
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
1034566-13-6
C6H4F3NOS
195.159
MFCD12198128
FBQFBBGXQZDOQV-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 5-formyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
43811060
2-metil-4-(trifluorometil)-1,3-tiazol-5-carbaldehído
CC1=NC(=C(S1)C=O)C(F)(F)F
1034566-13-6
C6H4F3NOS
195.159
MFCD12198128
FBQFBBGXQZDOQV-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 5-formyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
43811060
2-metil-4-(trifluorometil)-1,3-tiazol-5-carbaldehído
CC1=NC(=C(S1)C=O)C(F)(F)F
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.16
Porcentaje de pureza 97%