Learn More
Alfa Aesar™ 2-Methyl-4-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H34333.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447267
  • 155.00€ / 1 g
Fecha estimada de envío
04-12-2020
1706428-65-0
263.216
POJFIIFTOPDUEM-UHFFFAOYSA-N
86277669
CC1=C(C=CC(=C1)OC(F)(F)F)CC(C(=O)O)N
C11H12F3NO3
MFCD22201062
2-methyl-4-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-2-methyl-4-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid
2-amino-3-[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Especificaciones
2-Methyl-4-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
C11H12F3NO3
2-methyl-4-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-2-methyl-4-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid
CC1=C(C=CC(=C1)OC(F)(F)F)CC(C(=O)O)N
263.216
263.21
97%
1706428-65-0
MFCD22201062
POJFIIFTOPDUEM-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
86277669
Solid
1g
Videos
SDS Documentos