Learn More
Ácido 2-metil-4-fenil-1,3-tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510653
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
32002-72-5
C11H8NO2S
218.25
MFCD07348569
APXSARIYDLVPAY-UHFFFAOYSA-M
2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 2-methy-4-phenylthiazol-5-ylcarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-phenylthiazol-5-ylcarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl
7131132
ácido 2-metil-4-fenil-1,3-tiazol-5-carboxílico
CC1=NC(=C(S1)C([O-])=O)C1=CC=CC=C1
32002-72-5
C11H8NO2S
218.25
MFCD07348569
APXSARIYDLVPAY-UHFFFAOYSA-M
2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 2-methy-4-phenylthiazol-5-ylcarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-phenylthiazol-5-ylcarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl
7131132
ácido 2-metil-4-fenil-1,3-tiazol-5-carboxílico
CC1=NC(=C(S1)C([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-4-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.26
Porcentaje de pureza 97%